주요 문서
SY3H98B978F9
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.15
MDL number:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
GKXSHFVQEJMYGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73978.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73978.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)