주요 문서
SY3H98B97822
Synthonix Corporation
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.28
MDL number:
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H12N2O/c19-11-14-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(18-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,17,18)
InChI key
BIUDTORHHCZWLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75640.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75640.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)