주요 문서
SY3H98B97814
Synthonix Corporation
5,5-Dimethylhexan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
MDL number:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-hexanone
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7(9)5-6-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
YPNIJJDUDQZZBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75505.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75505.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)