주요 문서
SY3H98B9780F
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-4-9-8(3-1)11-10(7-13-9)12-5-6-14-11/h1-4,7,12H,5-6H2
InChI key
QYBBZRJXSQWQHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75410.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75410.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)