주요 문서
SY3H98B977FC
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.08
MDL number:
Iupac Name
5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI key
QCSLOZFEMQTPJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75218.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75218.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)