주요 문서
SY3H98B977F5
Synthonix Corporation
3,3-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)-2-indolinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.2
MDL number:
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-(trifluoromethyl)indolin-2-one
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-10(2)7-4-3-6(11(12,13)14)5-8(7)15-9(10)16/h3-5H,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
OZMLWDMCCWTVPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75132.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75132.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)