주요 문서
SY3H98B977EB
Synthonix Corporation
2-(4,4-Difluorobutyl)isoindoline-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.22
MDL number:
Iupac Name
2-(4,4-difluorobutyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H11F2NO2/c13-10(14)6-3-7-15-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(15)17/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2
InChI key
TWXXXZWMICKJOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74927.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74927.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)