주요 문서
SY3H98B977B1
Synthonix Corporation
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
324.07
MDL number:
Iupac Name
dimethyl (4-bromo-2-nitrobenzyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C9H11BrNO5P/c1-15-17(14,16-2)6-7-3-4-8(10)5-9(7)11(12)13/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
GJIYFBGXDACQON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74206.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74206.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)