주요 문서
SY3H98B97749
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(5-11)13-9/h1-4H
InChI key
STHFFVMWNKRMAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76857.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76857.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)