주요 문서
SY3H98B9769B
Synthonix Corporation
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
338.79
MDL number:
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-5-chlorotryptophan
Inchi Code
1S/C16H19ClN2O4/c1-16(2,3)23-15(22)19-13(14(20)21)6-9-8-18-12-5-4-10(17)7-11(9)12/h4-5,7-8,13,18H,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)
InChI key
PZZXAZAYKCNQAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75085.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75085.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)