주요 문서
SY3H98B97682
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.55
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(7(9,10)11)3(6(13)14)1-2-12-5/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
DIPOFUPESWIQSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74968.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74968.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)