주요 문서
SY3H98B97667
Synthonix Corporation
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.6
MDL number:
Iupac Name
(6-chloropyridine-2,3-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c8-7-2-1-5(3-10)6(4-11)9-7/h1-2,10-11H,3-4H2
InChI key
AURNCCDRERCCJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74753.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74753.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)