주요 문서
SY3H98B97635
Synthonix Corporation
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-4,8,12H,5H2,(H,13,14)
InChI key
LGFZBEPKZGLLAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74300.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74300.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)