주요 문서
SY3H98B97619
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-methylnicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChI key
HMUCCFLZRSIZGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73878.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73878.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)