주요 문서
SY3H98B975D9
Synthonix Corporation
4-(3-Bromopropyl)morpholin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
MDL number:
Iupac Name
4-(3-bromopropyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C7H12BrNO2/c8-2-1-3-9-4-5-11-6-7(9)10/h1-6H2
InChI key
FFNOMDCQQAEXTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77065.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77065.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)