주요 문서
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)