주요 문서
SY3H98B974B7
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H2
InChI key
XDINJRVXGNVXRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75583.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75583.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)