주요 문서
SY3H98B97479
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(2,2-difluoroethyl)-3,5-dimethylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2-difluoroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrF2N2/c1-4-7(8)5(2)12(11-4)3-6(9)10/h6H,3H2,1-2H3
InChI key
IZDUJIAEQDMFGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75266.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75266.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)