주요 문서
SY3H98B9744E
Synthonix Corporation
4,6-Bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.27
MDL number:
Iupac Name
4,6-bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H10F2N2/c17-13-5-1-11(2-6-13)15-9-16(20-10-19-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h1-10H
InChI key
QHXSHRCALYKRKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74493.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74493.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)