주요 문서
SY3H98B9743C
Synthonix Corporation
Bis(triisopropylsilyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.72
MDL number:
Iupac Name
bis(triisopropylsilyl)amine
Inchi Code
1S/C18H43NSi2/c1-13(2)20(14(3)4,15(5)6)19-21(16(7)8,17(9)10)18(11)12/h13-19H,1-12H3
InChI key
KEBQKMFRRCSNFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74388.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/74388.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)