주요 문서
SY3H98B973FB
Synthonix Corporation
Benzyl N-Boc-4-isopropyl-4-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
361.48
MDL number:
Iupac Name
4-benzyl 1-tert-butyl 4-isopropyl-1,4-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C21H31NO4/c1-16(2)21(18(23)25-15-17-9-7-6-8-10-17)11-13-22(14-12-21)19(24)26-20(3,4)5/h6-10,16H,11-15H2,1-5H3
InChI key
QWNDJDHFFBXOSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74037.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74037.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)