주요 문서
SY3H98B97323
Synthonix Corporation
4-Amino-5-methylpyridine-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
(4-amino-5-methylpyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-3-9-6(4-10)2-7(5)8/h2-3,10H,4H2,1H3,(H2,8,9)
InChI key
VNEYUWQILBWTDK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75845.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75845.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)