주요 문서
SY3H98B972FC
Synthonix Corporation
2-amino-2-(3-fluoro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.18
MDL number:
Iupac Name
amino(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
BPKLMQYFJHGPQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75464.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75464.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)