주요 문서
SY3H98B97262
Synthonix Corporation
2-Amino-6-chloro-4-morpholinopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.67
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-morpholinopyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-8-5-7(6-9(11)12-8)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4H2,(H2,11,12)
InChI key
VLYQPOZBBSPQDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74669.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74669.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)