주요 문서
SY3H98B97244
Synthonix Corporation
N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.72
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(chlorosulfonyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-4-6(5-10)15(9,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AZNUWDVFBPYWSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74539.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74539.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)