주요 문서
SY3H98B97235
Synthonix Corporation
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.65
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7;/h1-4H2,(H3,8,9,10);1H
InChI key
ARLDWNQEBFRDLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74396.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74396.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)