주요 문서
SY3H9888F4FD
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl tetrahydro-4H-pyran-4-ylideneacetate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-11(2,3)14-10(12)8-9-4-6-13-7-5-9/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
OLTQCCDQAVEAIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/8091.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8091.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)