주요 문서
SY3H98881EFD
Synthonix Corporation
Triphenylphosphineimine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
375.38
MDL number:
Iupac Name
triphenyl-lambda5-phosphanimine sulfate
Inchi Code
1S/C18H16NP.H2O4S/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5(2,3)4/h1-15,19H;(H2,1,2,3,4)
InChI key
CZCFCCGIQUMKEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1962.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1962.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)