Iupac Name
benzyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c17-14-8-12-6-7-13(9-14)16(12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2
InChI key
RMIQGRJJCNFRRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow to yellow-brown solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/11306.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11306.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.