주요 문서
SY3H97AC6911
Synthonix Corporation
Methyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-3-6(9)8-4-5/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI key
JTVVPKLHKMKWNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7692.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7692.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)