주요 문서
SY3H97AC690B
Synthonix Corporation
7-Bromo-3,4-dihydroquinazolin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
MDL number:
Iupac Name
7-bromoquinazolin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-11-8(6)12/h1-4H,(H,10,11,12)
InChI key
FUGKKMYSCAYXJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1649.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1649.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)