주요 문서
SY3H97AC68EA
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-4-oxo-1-Phthalazineacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-9(14)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10(15)12-11-8/h1-4H,5H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
ZEDQLIHBPGNGEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7806.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7806.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)