주요 문서
SY3H97AC68B1
Synthonix Corporation
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
1-(7H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6(12)8-5-11-9-7(8)3-2-4-10-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
OGMZQWPOZWMDQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0773.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0773.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)