주요 문서
SY3H95ECD8EF
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)7-4-11-12-5-6(10)2-3-8(7)12/h2-5H,1H3
InChI key
HCGDDQYSLHRKRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1847.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1847.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)