주요 문서
SY3H95ECD8C2
Synthonix Corporation
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c9-5-7-6-11-4-2-1-3-8(11)10-7;/h1-4,6H,5,9H2;1H
InChI key
OZPNTMFDCPEVJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49626.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49626.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)