Iupac Name
ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-3-22-18(21)16-13(2)19-17-15(10-7-11-20(16)17)23-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-11H,3,12H2,1-2H3
InChI key
RLYGWMBGMXQDQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59208.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59208.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.