주요 문서
SY3H95ECD7F9
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloropyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.63
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloropyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-3-7-8(10)11-5-12-13(7)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
IBMTWUNSKPQWQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4284.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4284.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)