주요 문서
SY3H95ECD7F8
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-5-methylpyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.66
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5-methylpyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c1-3-16-10(15)7-4-14-8(6(7)2)9(11)12-5-13-14/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZIMADRWWQDVUQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4283.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/4283.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)