주요 문서
SY3H95ECD7DE
Synthonix Corporation
Ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.1
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8-5-7(11)3-4-13(8)6-12-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
OWAKZNBIRXHAPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14235.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14235.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)