주요 문서
SY3H95ECD792
Synthonix Corporation
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
Iupac Name
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-6(2)12-8(11-5)7(4-10-12)9(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
UWWGTDIBDPROEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51731.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51731.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)