주요 문서
SY3H95ECD75A
Synthonix Corporation
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-6-9-5(8)3-11(6)10-4/h1-3H,8H2
InChI key
VEHNVCGISXDBIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7442.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7442.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)