주요 문서
SY3H95ECD705
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-chloromethylimidazo[1,2-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.04
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c8-3-5-4-12-7(10-5)2-1-6(9)11-12/h1-2,4H,3H2
InChI key
YMOUUAKORLOHCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3377.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/3377.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)