주요 문서
SY3H95ECD684
Synthonix Corporation
3-Bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.08
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3O/c1-5-8(9)12-6(10-5)3-4-7(11-12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FHRDIUPGIHSDDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/48859.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48859.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)