주요 문서
SY3H95E5E309
Synthonix Corporation
1-Isopropylpiperidin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
Iupac Name
1-isopropyl-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)9-5-3-4-8(10)6-9/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
QVUNMWQRCFABKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47169.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47169.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)