주요 문서
SY3H95E5E0E0
Synthonix Corporation
6-Fluorochroman-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.18
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5,8H,3-4,11H2
InChI key
WVQYSVLMDHXHOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60529.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60529.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)