주요 문서
SY3H95E5E0AD
Synthonix Corporation
ethyl 6-Bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.11
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrNO4/c1-2-16-11(15)9-10(14)13-7-5-6(12)3-4-8(7)17-9/h3-5,9H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YPPAIZMLBLUVOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69814.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69814.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)