주요 문서
SY3H95E5E093
Synthonix Corporation
Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl oxo(2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-2-14-10(13)9(12)7-5-3-4-6-8(7)11/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
SIQOFNOENHOIFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65028.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65028.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)