주요 문서
SY3H95E5DF15
Synthonix Corporation
8-Chlorochroman-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
8-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-7-3-1-2-6-8(11)4-5-12-9(6)7/h1-3,8H,4-5,11H2
InChI key
YCWHOLRRUIEVQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63654.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63654.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)