주요 문서
SY3H95E5DDAC
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-6-14(7-9-15)5-4-11(16)10-18-14/h11,16H,4-10H2,1-3H3
InChI key
IQRKXFQWCBMGNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59726.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59726.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)