주요 문서
SY3H95E5DBB6
Synthonix Corporation
1'-Azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.66
MDL number:
Iupac Name
1'-azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-9-4-2-7(1)8(5-9)6-10-8;/h7H,1-6H2;1H
InChI key
GCLCYDKLKBIAOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64137.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64137.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)